Borato de tributilo 98%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
428661000 428668000
428661000.EA 37.8 EUR
428661000. 428668000.
Borato de tributilo 98%, AcroSeal®
Borato de tributilo
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
Pto. Ebullición: 230…235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,853 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009434
Núm. CAS: 688-74-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %