Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: ((Chloromethyl)sulphonyl)benzene, 1-(Chloromethylsulphonyl)benzene, Phenyl Chloromethyl Sulphone
428740050 428740250
ACRO428740050EA 117 EUR
ACRO428740050 ACRO428740250
Chloromethyl phenyl sulphone 99%
Chloromethyl phenyl sulphone
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,64 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007551
Núm. CAS: 7205-98-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %