Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
428780010 428780025
ACRO428780010EA 124 EUR
ACRO428780010 ACRO428780025
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol) para HPLC
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,06118
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %