7-Methoxy-2-naphthol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
428870050
428870250
ACRO428870050EA
42.5
EUR
ACRO428870050
ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Formula:
C₁₁H₁₀O₂ Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075494 Núm. CAS: 5060-82-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 119 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |