Tetrahidroborato de litio 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
428888000 428881000
428888000.EA 689 EUR
428888000. 428881000.
Tetrahidroborato de litio 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Tetrahidroborato de litio
Formula: H₄BLi
MW: 21.78 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011088
Núm. CAS: 16949-15-8
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,05547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Hazy colorless to grey Solution
Strength 3.8 to 4.3 M