Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428951000 428958000
428951000.EA 89.7 EUR
428951000. 428958000.
Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M