3-Bromobencilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 32.7 EUR
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobencilamina 95%
3-Bromobencilamina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01026119
Núm. CAS: 10269-01-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %