Isoquinolin-8-amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
429400010 429400050
ACRO429400010EA 194 EUR
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinolin-8-amina 97%
Isoquinolin-8-amina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. de fusión: 168…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179553
Núm. CAS: 23687-27-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm