Butilo acetato, extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
429230010 429231000
429230010.EA 213 EUR
429230010. 429231000.
Butilo acetato, extra seco 99+%, AcroSeal®
Butilo acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %