Anisol, extra seco 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
429250010 429251000
429250010.EA 290 EUR
429250010. 429251000.
Anisol, extra seco 99%, AcroSeal®
Anisole
Formula: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008354
Núm. CAS: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %