Propileno carbonato, anhidro 99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 34.8 EUR
429261000. 429268000.
Propileno carbonato, anhidro 99.5%, AcroSeal®
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Pto. Ebullición: 240…243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 1.204 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %