Ortoformiato de trimetilo, anhidro 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
429281000 429288000
429281000.EA 46.7 EUR
429281000. 429288000.
Ortoformiato de trimetilo, anhidro 99+%, AcroSeal®
Ortoformiato de trimetilo
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008483
Núm. CAS: 149-73-5
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %