AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-) ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
429290025
429291000
429295000
ACRO429290025EA
337
EUR
ACRO429290025
ACRO429291000
ACRO429295000
AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-) ion-exchange resin
AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-)
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145822 Núm. CAS: 11128-95-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to amber Spherical beads |
Harmonic mean size | 0.580 to 0.680 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.20 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥1.10 eq/l (OH) as is |