1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
429340010
429340050
ACRO429340010EA
225
EUR
ACRO429340010
ACRO429340050
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₉H₈N₂O Pto. de fusión: 77,5…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10699167 Núm. CAS: 1053655-56-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.01 % |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH) |