1,4-Benzodioxan-5-ilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
429370010 429370050
ACRO429370010EA 218 EUR
ACRO429370010 ACRO429370050
1,4-Benzodioxan-5-ilamina 95%
1,4-Benzodioxan-5-ilamina
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03695459
Núm. CAS: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown to purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm