6-Bromoisoquinolina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
429460010 429460050
ACRO429460010EA 86.2 EUR
ACRO429460010 ACRO429460050
6-Bromoisoquinolina 97%
6-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD04973299
Núm. CAS: 34784-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
HPLC ≥96.0 %