2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
429470010 429470050
ACRO429470010EA 200 EUR
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 125…127,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739036
Núm. CAS: 374068-01-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %