2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
429540010 429540050
ACRO429540010EA 111 EUR
ACRO429540010 ACRO429540050
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₄H₂BrNOS
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115726
Núm. CAS: 5198-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g