2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
429550010 429550050
ACRO429550010EA 61.9 EUR
ACRO429550010 ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₂ClNO₂S
MW: 163,58 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870033
Núm. CAS: 5198-87-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %