1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
429560010 429560050
ACRO429560010EA 89.6 EUR
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 321…324 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804570
Núm. CAS: 61700-61-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %