2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
429570010 429570050
ACRO429570010EA 144 EUR
ACRO429570010 ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203554
Núm. CAS: 40283-46-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %