3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010 429610050
ACRO429610010EA 196 EUR
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₂S
MW: 226,141 g/mol
Pto. de fusión: 42…44,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700154
Núm. CAS: 862129-81-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %