2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 178 EUR
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
MW: 213,04 g/mol
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06657208
Núm. CAS: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %