[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
429690010 429690050
ACRO429690010EA 68 EUR
ACRO429690010 ACRO429690050
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Formula: C₇H₁₃NO₅
Pto. de fusión: 111,5…112 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632027
Núm. CAS: 42989-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800 °C)