1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-azanylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, ACPC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride
429731000 429735000
ACRO429731000EA 97.2 EUR
ACRO429731000 ACRO429735000
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₄H₈ClNO₂
MW: 137,57 g/mol
Pto. de fusión: 221,6…225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012545
Núm. CAS: 68781-13-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.77 to 10.59 % N
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %