2',6'-Dicloroacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
429740010 429740050
ACRO429740010EA 62.7 EUR
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dicloroacetofenona 97%
2',6'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016339
Núm. CAS: 2040-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %