2-Cloro-3-formilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
429790010 429790050
ACRO429790010EA 39.4 EUR
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Cloro-3-formilpiridina 98%
2-Cloro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315308
Núm. CAS: 36404-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %