2-Cloro-5-fluoropirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
429810010 429812500
ACRO429810010EA 172 EUR
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Cloro-5-fluoropirimidina 98%
2-Cloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Pto. Ebullición: 149…162 °C (1013hPa)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788197
Núm. CAS: 62802-42-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %