2-Cianopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
429820050 429820250
ACRO429820050EA 42.2 EUR
ACRO429820050 ACRO429820250
2-Cianopirimidina 98%
2-Cianopirimidina
Formula: C₅H₃N₃
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160513
Núm. CAS: 14080-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)