3-Amino-4-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
429860050
429860250
ACRO429860050EA
49.1
EUR
ACRO429860050
ACRO429860250
3-Amino-4-metilpiridina 97%
3-Amino-4-metilpiridina
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128871 Núm. CAS: 3430-27-1 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 108 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Uniformity coefficient | ≤2.00 |
Moisture holding capacity | 60 to 70 % (H) |
Total volume capacity | ≥2.60 eq/l (H) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...