1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430120010 430120050
ACRO430120010EA 74.2 EUR
ACRO430120010 ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 297…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804571
Núm. CAS: 704-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥95.0 %