L-Adrenaline bitartrate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
430140010 430140050 430140250
ACRO430140010EA 41.5 EUR
ACRO430140010 ACRO430140050 ACRO430140250
L-Adrenaline bitartrate 98+%
L-Adrenaline bitartrate
Formula: C₉H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035077
Núm. CAS: 51-42-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C (Dec)
Loss on drying ≤0.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=4,1M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)