4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
430150010
430150050
ACRO430150010EA
41.2
EUR
ACRO430150010
ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Pto. Ebullición: 118 °C (16hPa) Densidad: 1,648 g/cm³ Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013256 Núm. CAS: 7693-44-9 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |