Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
430040010 430040050
ACRO430040010EA 99 EUR
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₅
Pto. de fusión: 35…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424821
Núm. CAS: 52119-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %