Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430060010 430060050
ACRO430060010EA 55.8 EUR
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039316
Núm. CAS: 6937-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %