4-Oxazolecarboxylic acid 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: Oxazole-4-carboxylic acid

430110010 430110050
ACRO430110010EA 115 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Pto. de fusión: 141…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797151
Núm. CAS: 23012-13-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR