4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 93.4 EUR
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062379
Núm. CAS: 182344-16-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %