Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430470010 430470050
ACRO430470010EA 115 EUR
ACRO430470010 ACRO430470050
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842717
Núm. CAS: 1073355-14-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %