Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430190010 430190050
ACRO430190010EA 80.2 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 228…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684295
Núm. CAS: 313545-72-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %