1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
430310010 430315000
ACRO430310010EA 282 EUR
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BO₂
Pto. Ebullición: 125 °C (,2 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663845
Núm. CAS: 141091-37-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %