3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
430320010
430320050
ACRO430320010EA
187
EUR
ACRO430320010
ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ Pto. de fusión: 178…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657735 Núm. CAS: 159020-59-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |