Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430340010 430340050
ACRO430340010EA 60.3 EUR
ACRO430340010 ACRO430340050
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico 97%
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659858
Núm. CAS: 89694-46-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %