3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010
430430050
ACRO430430010EA
181
EUR
ACRO430430010
ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219,95 g/mol Pto. de fusión: 158,4…160.8 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08056362 Núm. CAS: 871332-97-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 162 °C |
HPLC | ≥96.0 % |