3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010
430522500
ACRO430520010EA
650
EUR
ACRO430520010
ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₅BF₃NO₂ Pto. de fusión: 260…262,6 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09952041 Núm. CAS: 947533-51-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
GC | ≥97.5 % |