Ácido (2-nitrofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
430590010 430590050
ACRO430590010EA 81.3 EUR
ACRO430590010 ACRO430590050
Ácido (2-nitrofenil)metabórico 97%
Ácido (2-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
Pto. de fusión: 147…152 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161358
Núm. CAS: 5570-19-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %