4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
430610010
430610050
ACRO430610010EA
56.5
EUR
ACRO430610010
ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₁₉BO₄ MW: 262.11 g/mol Pto. de fusión: 82…83.2 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179438 Núm. CAS: 171364-80-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |