3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010 430620100
ACRO430620010EA 40.3 EUR
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 228,3…231.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039010
Núm. CAS: 175883-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %