Ácido 2-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
430660010 430660050
ACRO430660010EA 29.4 EUR
ACRO430660010 ACRO430660050
Ácido 2-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-cloro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Pto. de fusión: 34…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039873
Núm. CAS: 452972-11-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %