2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formylphenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Formylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
430670010 430670050
ACRO430670010EA 49.7 EUR
ACRO430670010 ACRO430670050
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363841
Núm. CAS: 380151-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %