Bromuro de hidrógeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
430691000 430698000
430691000.EA 54.1 EUR
430691000. 430698000.
Bromuro de hidrógeno 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, puro
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: -86
Densidad: 1.42 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
UN: 2920
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %